3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7292-250G OR7292-50G
APOSOR7292-250GEA 517 EUR InStock
APOSOR7292-250G APOSOR7292-50G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Br₂O₃
MW: 309,94 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016416
Numéro CAS: 41727-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité