4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Acetyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7314-1G OR7314-250MG OR7314-5G
APOSOR7314-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR7314-1G APOSOR7314-250MG APOSOR7314-5G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,2500 g/mol
Point de fusion: 281…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00230828
Numéro CAS: 114691-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité