Acide 4-vinylbenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7329-25G OR7329-100G OR7329-10G
APOSOR7329-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR7329-25G APOSOR7329-100G APOSOR7329-10G
Acide 4-vinylbenzoïque 97%
Acide 4-vinylbenzoïque
Formule: C₉H₈O₂
Point de fusion: 142…144 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002569
Numéro CAS: 1075-49-6
EINECS: 214-053-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité