3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7362-1G OR7362-5G
APOSOR7362-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR7362-1G APOSOR7362-5G
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Chlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03424595
Numéro CAS: 168619-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité