3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7387-1G OR7387-5G
APOSOR7387-1GEA 156 EUR InStock
APOSOR7387-1G APOSOR7387-5G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point de fusion: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039068
Numéro CAS: 222180-19-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité