3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7388-100MG OR7388-1G OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7388-100MG APOSOR7388-1G APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,2300 g/mol
Point de fusion: 231…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039069
Numéro CAS: 222180-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité