5-Amino-3-méthylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-méthylisoxazole
5-Amino-3-méthylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003151
Numéro CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité