3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027274
Numéro CAS: 13526-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité