5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03937477
Numéro CAS: 52938-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité