Chlorure de 1-naphtoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR7500-100GEA 172 EUR InStock
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
Chlorure de 1-naphtoyle 98%
Chlorure de 1-naphtoyle
Formule: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C/35mmHg
Point de fusion: 16…19 °C
Densité: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004002
Numéro CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité