6-Bromo-1-hexène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexène 96%
6-Bromo-1-hexène
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 47…51 °C/16mmHg
Densité: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000269
Numéro CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité