p-Tolylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure de 4-méthylphénylhydraziniumChlorure de 4-tolylhydrazinium4-Méthylphénylhydrazinium chlorure4-Tolylhydrazine chlorhydrate4-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate
APOSOR7543-100GEA 176 EUR InStock
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
p-Tolylhydrazinium chlorure 98%
p-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: 215…218 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité