Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3,5-dibromopyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-pyridylamine

APOSOR7544-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR7544-5G
2-Amino-3,5-dibromopyridine
2-Amino-3,5-dibromopyridine


Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038041
Numéro CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité