3,5-Dichloro-4-pyridone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7551-1G OR7551-5G OR7551-10G
APOSOR7551-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G APOSOR7551-10G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9894 g/mol
Point de fusion: 325 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051673
Numéro CAS: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité