1-Chloro-2-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 187 EUR InStock
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
1-Chloro-2-ethynylbenzène 98%
1-Chloro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 82 °C/12mmHg
Densité: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269951
Numéro CAS: 873-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité