3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,1088 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646135
Numéro CAS: 932-35-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité