Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 185 EUR InStock
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique 98%
Acide naphtalène-2,6-dicarboxylique
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004105
Numéro CAS: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité