Cyclooctanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7566-25G OR7566-100G
APOSOR7566-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR7566-25G APOSOR7566-100G
Cyclooctanol
Cyclooctanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C/11mmHg
Point de fusion: 14…15 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001744
Numéro CAS: 696-71-9
EINECS: 211-800-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité