3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 183 EUR InStock
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171551
Numéro CAS: 13432-81-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité