4-Bromostyrène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-vinylbenzene
OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromostyrène 95%
4-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/16mmHg
Point de fusion: 44350 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000110
Numéro CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité