3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 179 EUR InStock
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041687
Numéro CAS: 23418-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité