Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-5G
APOSOR7600-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659034
Numéro CAS: 67625-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité