4-Cyanopiperidine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR7602-5GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR7602-5G APOSOR7602-1G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 121…123 °C/30mmHg
Densité: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05022468
Numéro CAS: 4395-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité