4-(Aminomethyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690971
Numéro CAS: 696-60-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité