7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7615-1G OR7615-5G OR7615-25G
APOSOR7615-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR7615-1G APOSOR7615-5G APOSOR7615-25G
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(pyridin-2-yl)coumarin
Formule: C₁₄H₉NO₃
Point de fusion: >250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941327
Numéro CAS: 386704-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité