2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7618-25G OR7618-5G OR7618-1G
APOSOR7618-25GEA 845 EUR InStock
APOSOR7618-25G APOSOR7618-5G APOSOR7618-1G
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 230…232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216526
Numéro CAS: 40071-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité