2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7620-1G OR7620-5G OR7620-10G
APOSOR7620-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR7620-1G APOSOR7620-5G APOSOR7620-10G
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇BrO₂
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426047
Numéro CAS: 791809-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité