2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Point de fusion: 224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01241608
Numéro CAS: 29957-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité