2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7627-25G OR7627-5G OR7627-1G
APOSOR7627-25GEA 957 EUR InStock
APOSOR7627-25G APOSOR7627-5G APOSOR7627-1G
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₆ClNO₄
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216498
Numéro CAS: 205744-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité