2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 185 EUR InStock
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426048
Numéro CAS: 849021-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité