2'-Chloroacétanilide 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7655-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7655-5G
2'-Chloroacétanilide 98+%
2'-Chloroacétanilide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045169
Numéro CAS: 533-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité