Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7659-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₄N₂O
MW: 108,1 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C/4mmHg
Point de fusion: 39…43 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426065
Numéro CAS: 10070-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité