3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 408 EUR InStock
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈OS
MW: 176,24 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052307
Numéro CAS: 22053-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité