N-Acetyl-D-galactosamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7700T-1G OR7700T-5G OR7700T-10G OR7700T-25G
APOSOR7700T-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR7700T-1G APOSOR7700T-5G APOSOR7700T-10G APOSOR7700T-25G
N-Acetyl-D-galactosamine
N-Acetyl-D-galactosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065372
Numéro CAS: 1811-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité