4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 285 EUR InStock
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Point de fusion: 278…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115824
Numéro CAS: 101768-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité