5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183545
Numéro CAS: 3672-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité