2,3,5-Trichloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-TCP
OR7714-500G
APOSOR7714-500GEA 133 EUR InStock
APOSOR7714-500G
2,3,5-Trichloropyridine 97%
2,3,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043007
Numéro CAS: 16063-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité