2,4-Dinitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldéhyde
2,4-Dinitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄N₂O₅
MW: 196,12 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013376
Numéro CAS: 528-75-6
EINECS: 208-440-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité