Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-méthylthiazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Méthylthiazole-2-ylamine

APOSOR7736-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7736-5G
2-Amino-4-méthylthiazole
2-Amino-4-méthylthiazole


Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 231…232 °C
Point de fusion: 43…45 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005329
Numéro CAS: 1603-91-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité