Acide 5-nitro-o-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-méthyl-5-nitrobenzoïque
APOSOR7737-100GEA 136 EUR InStock
APOSOR7737-100G APOSOR7737-10G
Acide 5-nitro-o-toluique 98%
Acide 5-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007371
Numéro CAS: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité