3-Indazolinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7741-100G OR7741-25G OR7741-5G
APOSOR7741-100GEA 1060 EUR InStock
APOSOR7741-100G APOSOR7741-25G APOSOR7741-5G
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005685
Numéro CAS: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité