4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7743-100GEA 45.2 EUR InStock
APOSOR7743-100G APOSOR7743-25G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₅BrO₃
MW: 277,0703 g/mol
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006927
Numéro CAS: 81-86-7
EINECS: 201-382-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité