3-Nitro-p-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitro-4-methylaniline, 4-Methyl-3-nitroaniline, 4-Amino-2-nitrotoluene
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 48 EUR InStock
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidine
3-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Densité: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007910
Numéro CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité