5-Bromoacénaphthène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7751-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR7751-100G APOSOR7751-25G
5-Bromoacénaphthène
5-Bromoacénaphthène
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003809
Numéro CAS: 2051-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité