5-Nitroacénaphthène, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Nitro-1,2-dihydroacenaphthylene, 1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylene
OR7752-25G OR7752-5G
APOSOR7752-25GEA 226 EUR InStock
APOSOR7752-25G APOSOR7752-5G
5-Nitroacénaphthène, grade Technique
5-Nitroacénaphthène
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014277
Numéro CAS: 602-87-9
EINECS: 210-025-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité