Acide 4-hydrazinobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
Acide 4-hydrazinobenzoïque
Acide 4-hydrazinobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 217…219 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007581
Numéro CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité