4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
OR7756-5G OR7756-25G
APOSOR7756-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR7756-5G APOSOR7756-25G
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClN₃
MW: 169,61 g/mol
Point de fusion: 241…244 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673994
Numéro CAS: 2863-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité