Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromophénylhydrazine chlorhydrateChlorure de 3-bromophénylhydrazinium

APOSOR7760-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR7760-10G
3-Bromophénylhydrazinium chlorure 98%
3-Bromophénylhydrazinium chlorure


Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,5 g/mol
Point de fusion: 225…231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012933
Numéro CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité