4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR7764-100GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR7764-100G APOSOR7764-50G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 99%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₆H₉N₃O₂S
MW: 223,68 g/mol
Point de fusion: 217…219 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052262
Numéro CAS: 17852-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité