2-Amino-6-bromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137843
Numéro CAS: 19798-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité